Tlačiť
Docusate sodium 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
117100010 117101000 117100025
ACRO117100010EA 143.4 EUR
ACRO117100010 ACRO117101000 ACRO117100025
Docusate sodium 96%
Docusate sodium
Vzorec: C₂₀H₃₇NaO₇S
Mw: 444.57
Teplota tavenia: 153…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012455
Číslo CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 %
Water ≤2 %
Color of alcohol solution ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
Insoluble matter ≤300 ppm (50 % in toluene)
Iodine value ≤0.25 (on solids basis)
Acid number ≤2.5 (on solids basis)