Docusate sodium ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 96%
CAS No.: 577-11-7
Molecular Formula: C20H37NaO7S
Formula Weight: 444.55
Physical Form: Solid
Density: 1.1
Melting Point: 153-157°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Merck Reference: 14,3401
MDL No.: MFCD00012455
Wetting and solubilizing agent
Vzorec:
C₂₀H₃₇NaO₇S Teplota varu: ∼180 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 153…157 °C Hustota: 1,1 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012455 Číslo CAS: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 14,3401 |