Tlačiť
Docusate sodium ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44203.22 44203.36
44203.22EA 47.73 EUR
44203.22 44203.36
Docusate sodium ≥96%
Docusate sodium
Purity: 96% CAS No.: 577-11-7 Molecular Formula: C20H37NaO7S Formula Weight: 444.55 Physical Form: Solid Density: 1.1 Melting Point: 153-157° Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol Merck Reference: 14,3401 MDL No.: MFCD00012455
Wetting and solubilizing agent
Vzorec: C₂₀H₃₇NaO₇S
Teplota varu: ∼180 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 153…157 °C
Hustota: 1,1
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012455
Číslo CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 14,3401