Tlačiť
Bismarck brown R, black powder C.I. 21010
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: C.I. 21010
0215485850 0215485880
ICNA0215485850EA 52.55 EUR
ICNA0215485850 ICNA0215485880
Bismarck brown R, black powder C.I. 21010
Bismarck brown R
Bismarck Brown R is used in a modified Coomasie blue staining procedure.
Vzorec: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Teplota tavenia: 222 °C (rozkl., lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036386
Číslo CAS: 5421-66-9
EINECS: 213-888-1