Tlačiť
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
B23496.14 B23496.22 B23496.36
B23496.14EA 112.72 EUR
B23496.14 B23496.22 B23496.36
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone ≥97%
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 99-40-1 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 2092660
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002200
Číslo CAS: 99-40-1
EINECS: 202-754-8