2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate ≥98% (dry basis), GR p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03028.0005
1.03028.0025
1.03028.0005EA
301.64
EUR
1.03028.0005
1.03028.0025
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate ≥98% (dry basis), GR p.a., Supelco®
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate
For analysis for the determination of ascorbic acid
Vzorec:
C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O Teplota tavenia: ? 300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150015 Číslo CAS: 620-45-1 EINECS: 210-640-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Molar Mass | 326.11 g/mol |
Bulk Density | 320 kg/m3 |