Tlačiť
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
152870010 152870100 152870250 152871000
ACRO152870010EA 34.82 EUR
ACRO152870010 ACRO152870100 ACRO152870250 ACRO152871000
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate 98+%
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Teplota tavenia: ? 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150014
Číslo CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (1 g, 120°C)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)
Suitability (for Ascorbic acid det.) Passes test