Tlačiť
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08092.0250 1.08092.1000
1.08092.0250EA 59.37 EUR
1.08092.0250 1.08092.1000
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
Vzorec: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00167056
Číslo CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
OSN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometric) 99.0 - 103.0 %
Identity passes test
As (Arsenic) ≤ 0.015 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Loss on drying ≤ 2.7 %