Tlačiť
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 70.2 EUR
8.22194.0025 8.22194.0100
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Teplota tavenia: 158…160 °C
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151248
Číslo CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)