(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
|
Varování
|
0215648650
0215648605
0215648625
0215648680
ICNA0215648650EA
198.15
EUR
ICNA0215648650
ICNA0215648605
ICNA0215648625
ICNA0215648680
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, white powder
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Teplota tavenia: 115…116 °C (lit.) Teplota vzplanutia: 122 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151248 Číslo CAS: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |