Tlačiť
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
145920-10G 145920-50G
SIAL145920-10GEA 50.94 EUR
SIAL145920-10G SIAL145920-50G
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Teplota tavenia: 158…160 °C
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151248
Číslo CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1