(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
22630-10G-F
22630-50G-F
SIAL22630-10G-FEA
90.65
EUR
SIAL22630-10G-F
SIAL22630-50G-F
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Teplota tavenia: 158…160 °C Teplota vzplanutia: 122 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151248 Číslo CAS: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |