Tlačiť
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
22630-10G-F 22630-50G-F
SIAL22630-10G-FEA 90.65 EUR
SIAL22630-10G-F SIAL22630-50G-F
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Teplota tavenia: 158…160 °C
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151248
Číslo CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1