Tlačiť
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W297607-100G-K W297607-1KG-K W297607-5KG-K
SIALW297607-100G-KEA 79.42 EUR
SIALW297607-100G-K SIALW297607-1KG-K SIALW297607-5KG-K
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Teplota tavenia: 158…160 °C
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151248
Číslo CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1