Tlačiť
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
163720250 163720050 163721000
ACRO163720250EA 111.51 EUR
ACRO163720250 ACRO163720050 ACRO163721000
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate 99%
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Teplota tavenia: 115…116 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151248
Číslo CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 6 % to 10 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -245° to -258° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm