Tlačiť
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98.0%, BioReagent suitable for fluorescence, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Quinine sulphate, Quinine sulphate (2:1) (salt) dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
22640-25G 22640-5G
SIAL22640-25GEA 249.95 EUR
SIAL22640-25G SIAL22640-5G
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98.0%, BioReagent suitable for fluorescence, Sigma-Aldrich®
Quinine hemisulphate monohydrate
Vzorec: C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O
Mw: 391.47 g/mol (373.46 anhy)
Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150792
Číslo CAS: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2