Tlačiť
(-)-Cinchonidine 99% may cont. up to 5% quinine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol
A18796.14 A18796.22
A18796.14EA 94.13 EUR
A18796.14 A18796.22
(-)-Cinchonidine 99% may cont. up to 5% quinine
(-)-Cinchonidine
Purity: 99% CAS No.: 485-71-2 Molecular Formula: C19H22N2O Formula Weight: 294.39 Melting Point: 201-206° Beilstein Reference: 89690 Merck Reference: 14,2286 Optical Rotation: -109° (c=0.5 in ethanol) MDL No.: MFCD00006783
Vzorec: C₁₉H₂₂N₂O
Mw: 294.4
Teplota varu: 465
Teplota tavenia: 201…206 °C
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006783
Číslo CAS: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307