Tlačiť
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
27370-100G 27370-25G
SIAL27370-100GEA 189.06 EUR
SIAL27370-100G SIAL27370-25G
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Vzorec: C₁₉H₂₂N₂O
Mw: 294.4
Teplota tavenia: 261…264 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064372
Číslo CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308