Tlačiť
Carbol fuchsin, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
195790050 195790250 195791000
ACRO195790050EA 64.49 EUR
ACRO195790050 ACRO195790250 ACRO195791000
Carbol fuchsin, pure
Carbol fuchsin
Vzorec: C₂₁H₂₂ClN₃
Mw: 351.88
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143923
Číslo CAS: 4197-24-4
EINECS: 224-086-6
OSN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max (in water) about 542 nm
Suitability (for microscopy) Passes test