Tlačiť
L(-)-Menthol 99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 79.31 EUR
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Mw: 156.27
Teplota varu: 212 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 41…43 °C
Hustota: 0.89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062979
Číslo CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)