Tlačiť
L(-)-Menthol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
A10474.0B A10474.18 A10474.30
A10474.0BEA 374.12 EUR
A10474.0B A10474.18 A10474.30
L(-)-Menthol ≥99%
L(-)-Menthol
Purity: 99% CAS No.: 2216-51-5 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 93°(199°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 212-216° Beilstein Reference: 1902293 Merck Reference: 14,5837 Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol) MDL No.: MFCD00062979
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Mw: 156.27
Teplota varu: 212…216 °C
Teplota tavenia: 42…45 °C
Hustota: 0.89
Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062979
Číslo CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861