Tlačiť
Třepačka na mikrodestičky, MTS 2/4 digital
Dodávateľ: IKA
444-0024EA 2511.52 EUR
444-0682 444-0024 444-2749 IKAA3208001
Třepačka na mikrodestičky, MTS 2/4 digital
Třepačky Třepačky pro mikrodestičky
Třepačka na mikrodestičky s elektronickým ovládáním udržuje nastavenou rychlost v konstantní hodnotě pomocí skutečného porovnání rychlosti. Dodáváno s nástavcem, ale bez mikrotitrační destičky.
  • držák na dvě nebo čtyři mikrodestičky
  • digitální časovač s alarmem umožňuje nastavení času až 99 minut nebo nepřetržitý režim
  • elektronická regulace otáček
  • ideální pro použití při kontrolovaných podmínkách, může být použita při 5 až 40 °C, v inkubátoru nebo CO₂ inkubátoru (až do 80% relativní vlhkosti)
Certifikácie: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21