Tlačiť
Vzpřímený mikroskop, F1115
Dodávateľ: MOTIC
1101001701141 1101001701171 1101001701123 PF5042B201
632-9059EA 54.08 EUR
632-9059 632-9061 632-9062 630-0701
Vzpřímený mikroskop, F1115
Mikroskopy
The F1115 is designed for applications in education.
  • High quality optics with achromatic objectives
  • Robust design for students
  • Efficient LED energy saving lamp
Informace o dodávce: Supplied with dust cover.