Tlačiť
Váhy, gastro, řady FD
Dodávateľ: OHAUS
71170445
611-2812EA 822.35 EUR
611-2812
Váhy, gastro, řady FD
Váhy
Porcovací váha z nerezové oceli navržená pro použití v potravinářských provozech, která je odolná, snadno se čistí a poskytuje stabilní zobrazení hmotnosti do 2 sekund. Váha je schopna provozu ze sítě nebo na baterie s funkcí automatického vypnutí pro úsporu energie a má typickou životnost baterie 120 hodin. Aplikace zahrnují kontrolní vážení (pozitivní a negativní) se třemi LED indikátorem "semaforu“ a zvukovým alarmem, který navádí obsluhu.
  • tlačítko pro zadání hodnoty cílové hmotnosti
  • nastavitelné nožky a libela v přední části váhy
  • podporuje systém kvality vyhovující HACCP
  • podsvícený LCD displej s 19 mm vysokými číslicemi
  • vnější kalibrace
Informace o dodávce: Dodáváno se síťovým adaptérem.