Tlačiť
pH kombinované elektrody, ScienceLine
Dodávateľ: SI ANALYTICS
285100018 285100067 285092329 285092661 285100001 285100034 285100042 285100207 285100215 285100223 285102516 285102524 285102532 285102549 285100059 285101277 285101211 285101260 285092337 285092591 285092583
662-6104EA 335.74 EUR
662-6104 662-0517 662-1372 662-2175 662-0512 662-6172 662-6105 662-0513 662-0514 662-0515 662-2182 662-2183 SCOI285102532 662-2184 662-1215 SCOI285101277 662-2179 662-0101 662-2172 662-2174 662-2173
pH kombinované elektrody, ScienceLine
Elektrody Elektrody pH
Vysoce výkonné kombinované elektrody pro prakticky všechny aplikace v laboratoři a terénu.
  • Maximální přesnost a konzistence měření s optimální životností senzoru
  • Maximální přizpůsobivost pro všechny aplikace, dokonce i při vysokých teplotách
  • Umožňuje měření v hlubokých nádobách o délce až 600 mm, v MMR zkumavkách o průměru 3 mm a v baňkách s kulatým dnem se standardním kuželem NS 14,5
*Bez kabelů, (objednejte zvlášť).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
Objednávacie informácie: Dodáváno s osvědčením o kvalitě se sériovým číslem. Elektrody se zástrčkou na hlavě jsou dodávány bez kabelu, ten je nutno objednat zvlášť.