Tlačiť
VWR®, pH elektrody kombinované, pHASE
Dodávateľ: VWR Collection
662-1799EA 235.53 EUR
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, pH elektrody kombinované, pHASE
Elektrody Elektrody pH
Kombinovaná elektroda umožňuje provádět rychlé, přesné a stabilní měření pH. Elektroda je ideální pro použití při sledování kontroly kvality a pro použití ve výzkumu a vývoji.
  • rychlé, přesné a stabilní měření hodnoty pH, rychlé ustálení teploty, vysoká přesnost měření dokonce i u vzorků s velkými teplotními rozdíly
  • k dispozici je buď zatavená elektroda (ekonomicky výhodná, jednoduchá na použití s minimální nutností údržby), nebo v provedení Rapid-Renew (doplnitelné elektrolyty u elektrod, vhodné pro použití se špinavými vzorky nebo se vzorky, které způsobují zanesení frity)
  • elektroda může být s tělem vyrobeným z epoxidové pryskyřice (dobrá chemická odolnost, maximální odolnost frity s vyměnitelným ochranným krytem) nebo s tělem vyrobeným ze skla (maximální chemická odolnost s plně přístupnou odolnou fritou)
  • Elektrody s pevným kabelem 1 m
Rozsah pH: 0 - 14
Přesnost: do 0,04 pH v rozsahu teplot 0 až 100 °C v kalibračním roztoku pH 7
Stabilita: drift 0,005 pH nebo menší/za hodinu
Rozsah provozních teplot: 0 až +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C