Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, TechniSat®
Dodávateľ: ITW-CONTAMINATION TEXWIPE
TX1041 TX1065
115-0298EA 532.35 EUR
115-0298 TEXWTX1065
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, TechniSat®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto předvlhčené ubrousky jsou vyrobeny z textilní směsi: 55% netkaných vláken celulózy, která jsou oddělena vodou a 45% polyester.
  • Praktické ubrousky nabízejí kontrolu porcí a snižují možnost rozlití v čistém prostoru a mimo něj
  • Vynikající obousměrná pevnost a velmi nízká extrahovatelnost
  • Ideální pro čištění ekologických povrchů čistých prostor během a po výrobním toku
  • Vhodné pro utírání výrobních zařízení vyžadujících nízkou extrahovatelnost rozpouštědlem a nízkou tvorbu částic
Látka kombinuje vysoce absorpční vlastnosti přírodního vlákna s čistotou a pevností syntetického vlákna. Nabízí nízké počty částic, nízkou úroveň extraktů a kompatibilitu s rozpouštědly. Ubrousky TechniSat® jsou předvlhčené isopropylalkoholem/deionizovaným vodným roztokem filtrovaným na 0,2 μm. Ubrousky TechniSat® jsou předvlhčené roztokem isopropylalkoholu/deionizované vody, který je filtrován na velikost částic 0,2 μm. Ubrousky jsou baleny v uzavíratelných obalech, nádobách nebo v sáčcích se jezdícím uzávěrem.
Barva: Bílá
Suitable for use in Class 100 - 100000, ISO 5 - 8 cleanrooms.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904