Tlačiť
Lahvičky, sérum/vzorek, WHEATON®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 522.66 EUR
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Lahvičky, sérum/vzorek, WHEATON®
Vialky
Vialky na séra jsou ideální pro dlouhodobé a krátkodobé skladování vzorků, pro lyofilizaci a jako zásobníky léčiv pro vakcinaci / injekce. Tyto lisované vialky mají vynikající pevnost stěn a jsou odolné vůči chemikáliím. Láhve jsou vyrobeny z borosilikátového skla Wheaton 400, které vyhovuje požadavkům USP Typ I Láhve jsou baleny v dělených krabičkách, které jsou těsně zataveny do fólie, s výjimkou 2 ml velikosti, které jsou v nedělených krabičkách.
  • Hodí se pro většinu aplikací sušení mrazem
  • Borosilikátové sklo vyhovuje požadavkům USP typu I
  • Přepážkové moduly zabalené do smršťovací fólie snižují poškození