Tlačiť
Vialky na séra, WHEATON®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
223687 WUBB2MLC-T-EP WUBB5MLA-T-EP
548-2014EA 225.43 EUR
548-2014 WHEAWUBB2MLC-T-EP WHEAWUBB5MLA-T-EP
Vialky na séra, WHEATON®
Vialky
Čiré vialky jsou vyrobeny z borosilikátového skla Wheaton '200‘ s nízkým uvolňováním extraktů, které zaručuje rovnoměrnou tloušťku stěny. Vialky s tmavým sklem jsou vyrobeny z borosilikátové skla Wheaton '320‘.
  • Funkce Blowback na krku a speciálně navržený spodní rádius pro větší pevnost
  • Tyto vlastnosti jsou důležité pro aplikace lyofilizace
  • Lahvičky jsou dodávány v modulech zabalených do smršťovací fólie, což výrazně snižuje kontaminaci částicemi
Certifikácie: ASTM Typ 1, třída A/B a USP Typ 1
Informace o dodávce: vialky jsou dodávány bez uzávěrů.