Tlačiť
Test tube holders, wood
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42811010 42810010
HECH42811010EA 1.97 EUR
HECH42811010 212-6506
Test tube holders, wood
Kleště
Wooden, with spring.
  • Peg/clip shape
Suitable for tubes up to 20/30 mm diameter.