Tlačiť
VWR®, Teploměry přesné, frio temp
Dodávateľ: VWR Collection
620-0938EA 583.23 EUR
620-0938 620-0939 620-0940 620-0941 620-0942
VWR®, Teploměry přesné, frio temp
Teploměry Analogue Thermometers
These mercury free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures. Tyto teploměry jsou navrženy pro aplikace s mrazáky, lednicemi, inkubátory, pecemi a krevními bankami.
  • Provide accurate temperature readings without sample contamination
  • Filled bottle (included) mimics the sample
  • PFA coated thermometers contain glass and liquid in case of breakage, filled with organic liquid
  • Permanently fused markings and lead-free glass
  • Individual serial number
Division: 0,1 °C
Přesnost: ±0,2°C
V souladu s NIST/DKD.
Certifikácie: V souladu s NIST.
Informace o dodávce: s prohlášením o přesnosti, s přichycením na suchý zip Velcro® a magnetickou úchytkou.
Pozor: To use, simply screw thermometer with cap into bottle and attach to test sample.