Tlačiť
VWR®, Teploměry přesné, frio temp
Dodávateľ: VWR Collection
620-0837EA 138.39 EUR
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Teploměry přesné, frio temp
Teploměry Analogue Thermometers
Tyto teploměry jsou vhodné pro aplikace s mrazáky, lednicemi, inkubátory, pecemi a krevními bankami. Teploměr je našroubován na láhev naplněnou kapalinou.
  • Přesného odečítání teploty bez kontaminace vzorku je dosaženo použitím naplněné lahvičky (součástí dodávky), která napodobuje vzorek
  • Teploměry obsahují organickou kapalinu; s trvale zatavenými značkami a bezolovnatým sklem
  • PFA povlak bezpečně obsahuje sklo a kapalinu v případě rozbití
  • Individuální sériové číslo
Pro dosažení nejlepších výsledků vložte teploměr do lahvičky a umístěte jej blízko vzorků.
Division: 0,1 °C
Traceable to NIST/DKD
Certifikácie: Návazné na NIST.
Informace o dodávce: Dodává se s vícejazyčným (angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a španělština) prohlášením o přesnosti a sledovatelnosti plus VELCRO® a magnetické nástavce.