Tlačiť
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, Luer tip
Dodávateľ: POULTEN GRAF
7.10221 7.10227 7.10229 7.10233 7.10237 7.10241 7.10244 7.10245 7.10251
612-0311EA 8.82 EUR
612-0311 612-0312 612-0313 612-0314 612-0315 612-0316 612-0317 612-0318 612-0319
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, Luer tip
Stříkačky Střílkačky zdravotnické
Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
  • Luer tip
  • Graduation in brown
  • Autoclavable at +134 °C
Certifikácie: Conform to ISO 9001
Objednávacie informácie: Supplied individually packaged.