Tlačiť
VWR®, Míchací tyče
Dodávateľ: VWR Collection
442-4539EA 30.08 EUR
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Míchací tyče
Míchadla Tyčky míchací
Masivní PTFE.
  • Inertní a nepoškrábe, lze použít do 280 °C
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable