Tlačiť
Spoon spatulas
Dodávateľ: KARTELL
593 596
231-2414EA 41.26 EUR
231-2414 231-2413
Spoon spatulas
Špachtle
Polyamide, fibreglass reinforced, red.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
Certifikácie: DIN 12890