Tlačiť
Double spatulas
Dodávateľ: KARTELL
594 595
231-2411EA 29.12 EUR
231-2411 231-2412
Double spatulas
Špachtle
Polyamide, fibreglass reinforced, red.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
Certifikácie: DIN 12890