Tlačiť
Scalpel blades
Dodávateľ: BAYHA
FIGUR11 FIGUR15 FIGUR18 FIGUR19 FIGUR20 FIGUR21 FIGUR22 FIGUR23 FIGUR24 FIGUR26 FIGUR27 FIGUR28 FIGUR29 FIGUR11S FIGUR15S FIGUR16S FIGUR18S FIGUR19S FIGUR20S FIGUR22S FIGUR23S FIGUR24S FIGUR26S FIGUR27S FIGUR28S FIGUR29S FIGUR21S
233-5211EA 13.38 EUR
233-5211 233-5215 233-5218 233-5219 233-5220 233-5221 233-5222 233-5223 233-5224 233-5226 233-5227 233-5228 233-5229 233-5540 233-5541 233-5542 233-5543 233-5544 233-5545 233-5546 233-5547 233-5548 233-5549 233-5550 233-5551 233-5552 233-0164
Scalpel blades
Skalpely a skalpelové sady Čepele skalpelové
Carbon steel.
  • Individual sterile packaging
  • Easy and quick blade replacement
  • Suitable for handles 233-5201, 233-5202 and 233-5203