Tlačiť
Stojan s držákem pro oddělovací nálevky, VWR®
Dodávateľ: Avantor
VWR®
241-0046EA 490.47 EUR
241-0046
Stojan s držákem pro oddělovací nálevky, VWR®
Stojany laboratorní
Litinový stojan s PU povlakem 200×450 mm, ocelová tyč 500×12 mm, nástavec a držák na dva trychtýře.
  • Výšku držáku lze nastavit
  • Rozměr držáku 300×100 mm
  • Otvory pro trychtýře měří 65 mm - středová vzdálenost 200 mm