Tlačiť
VWR®, Poličky pro kryoboxy
Dodávateľ: VWR Collection
211-0230EA 341.68 EUR
211-0230 211-0231
VWR®, Poličky pro kryoboxy
Stojany Poličky pro kryoboxy
Nerezová ocel, s držadly.
Horizontální poličky pojmou kryoboxy o rozměrech až do 133×133 mm.