Tlačiť
VWR®, Špičky pipetovací, univerzální
Dodávateľ: VWR Collection
612-5755EA 23.63 EUR
612-5755 612-6786
VWR®, Špičky pipetovací, univerzální
Špičky pipetovací
PP, autoklávovatelné
  • vyrobeno bez lubrikantů
  • pigmenty bez kadmia
  • obalový materiál je šetrný k životnímu prostředí
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)