Tlačiť
VWR®, Boxy sterilizační pro pipety
Dodávateľ: VWR Collection
612-2069EA 151.62 EUR
612-2069 612-2070
VWR®, Boxy sterilizační pro pipety
Krabice Boxy sterilizační pro pipety
Nerezová ocel, kruhové dno, autoklávovatelné.
  • lze autoklávovat při 121 °C a sterilizovat při 180 °C
  • dno a vnitřní strana víka jsou potaženy silikonem pro minimalizaci rizika poškození pipet při manipulaci a sterilizaci