Tlačiť
Pressure bulbs
Dodávateľ: DEUTSCH NEUMANN
4200003 4100003 4200005 4250003
612-9952EA 30.52 EUR
612-9952 612-9953 DENE4200005 DENE4250003
Pressure bulbs
Pipety Balónky pipetovací
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).