Tlačiť
Pestles
Dodávateľ: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L56/00/R L56/1/R L56/2/R L56/3/R L56/4/R L56/5/R L56/6A/R L56/0A/R L56/3/G L56/0A/G L56/00/G L56/1/G L56/2/G L56/4/G L56/5/G L56/6A/G
410-9131EA 18.55 EUR
410-9131 410-9132 410-9133 410-9134 410-9324 410-9323 410-9135 410-9128 410-9129 410-9137 410-0074 410-0075 410-0076 410-0077 410-0078 410-0079
Pestles
Misky třecí a tloučky Tloučky
Porcelain with glazed handle, glazed or unglazed grinding surface.
Certifikácie: Manufactured to DIN 12906.