Tlačiť
Destičky pro uchovávání hlubokých jamek, 96 jamek, 1,2 ml
Dodávateľ: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 317.69 EUR
732-4821 732-4883
Destičky pro uchovávání hlubokých jamek, 96 jamek, 1,2 ml
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
PP. 96-well plates with round wells for storage and screening applications.
  • 1,2 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals, 1,1 ml when sealed with storage plate cap strips or 1,0 ml when sealed with 96-cap sealing mat
  • U-shaped well bottom to aid resuspension