Tlačiť
Destičky s hlubokými jamkami, 1,2 ml a 2,2 ml
Dodávateľ: VWR
VWR®
732-0585EA 63.15 EUR
732-0585
Destičky s hlubokými jamkami, 1,2 ml a 2,2 ml
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
PP. Destičky s hlubokými jamkami jsou navrženy pro použití s robotickými dávkovacími systémy. Mají hladký vnitřní povrch pro zajištění odpipetování celého vzorku.
  • natištěné alfanumerické značení jamek
  • autoklávovatelné
  • mohou být uzavřeny těsnícím filmem nebo silikonovými víčky
  • je možno zmrazit až na –90°C