Tlačiť
VWR®, Zvedáky laboratorní
Dodávateľ: VWR Collection
245-0004EA 252.35 EUR
245-0004 245-0005 245-0006 245-0007 245-0008 245-0009
VWR®, Zvedáky laboratorní
Zvedáky laboratorní
Anodizovaný hliník, barevný. S předvrtaným otvorem se závitem M 10 uprostřed horní pracovní desky zvedáku, pro přimontování podpůrné tyče stojanu (počínaje modelem s číslem 245-0006).
  • hladké nastavení pracovní výšky
  • extrémně dobrá stabilita
  • výjimečně robustní konstrukce
  • odolný proti korozi a inertní k většině chemikálií