Tlačiť
Biopsy processing/embedding cassettes, Histosette® II, M493
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 362.11 EUR
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Biopsy processing/embedding cassettes, Histosette® II, M493
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer.
  • No need for biopsy pads
  • Resistant to most commonly used histological solutions
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems