Tlačiť
Safety gas tubing
Dodávateľ: DEUTSCH NEUMANN
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 172.08 EUR
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Safety gas tubing
Hadičky Přenosová hadička
Red rubber, spiraling stainless steel wire core.
  • Flexible and resistant to buckling
  • Cut, tear and temperature resistant
  • Complies with DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Certifikácie: DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N