Tlačiť
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Dodávateľ: Ansell
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 12.76 EUR
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Rukavice
Tyto pevné opakovaně použitelné nitrilové rukavice mají 100% bavlněnou podšívku a texturu na dlani a prstech. Poskytují vynikající odolnost proti oděru, pořezání a poškrábání a prvotřídní chemickou ochranu.
  • Vynikající přilnavost za mokra i za sucha
  • Nabízejí optimální pružnost, pohodlí a ochranu
  • Odolné vůči petrochemickým látkám, alkoholům, čisticím prostředkům, tukům a olejům a rozpouštědlům
Ideální pro použití při zpracování a přípravě chemikálií, výrobě kovů, odmašťování a pro aplikace s agrochemikáliemi.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Certifikácie: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Schváleny ke kontaktu s potravinami