Tlačiť
Funnel
Dodávateľ: Sartorius
6981002 6981065
516-7033EA 410.17 EUR
516-7033 516-7034
Funnel
Nálevky Nálevky filtrační membránové
Stainless steel, autoclavable.
To use with filter holders for colony counting.
Objednávacie informácie: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).