Tlačiť
Büchner funnels, DURAN®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
213412207 213412807 213413409 213414405 213415401
511-0335EA 116.16 EUR
511-0335 511-0336 511-0337 511-0338 511-0339
Büchner funnels, DURAN®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky Büchnerovy
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
For filter papers or membrane filtration discs.