Tlačiť
Funnels, analytical, DURAN®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 35.37 EUR
221-1711 221-1712 221-1713
Funnels, analytical, DURAN®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky analytické
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For rapid filtration.